(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 336 EUR
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₀BrNOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03618050
CAS-Nummer: 1422045-46-2