(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32758-1G OR32758-5G
APOSOR32758-1GEA 0 EUR
APOSOR32758-1G APOSOR32758-5G
(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one 95%
(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one
Formel: C₉H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026242
CAS-Nummer: 27843-96-5