5-Bromo-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3279-1G
OR3279-500MG
OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA
48
EUR
APOSOR3279-1G
APOSOR3279-500MG
APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formel:
C₅H₃BrO₃ Schmelzpunkt: 130…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669547 CAS-Nummer: 58832-36-3 |