4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR33139-1G OR33139-5G
APOSOR33139-1GEA 339 EUR
APOSOR33139-1G APOSOR33139-5G
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02572038
CAS-Nummer: 5599-82-6