Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33191-1G
APOSOR33191-1GEA
224
EUR
APOSOR33191-1G
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate
Formel:
C₁₁H₁₄O₂S Molecular Weight: 210,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04275108 CAS-Nummer: 14738-27-3 |