3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33192-1G
OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA
224
EUR
APOSOR33192-1G
APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 227,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156711 CAS-Nummer: 5250-02-2 |