3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 63.8 EUR
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188,025 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00490113
CAS-Nummer: 54231-41-3