2-Hydrazino-3-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 464 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10000048
CAS-Nummer: 54231-42-4