3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.5 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
Molecular Weight: 222,47 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10000080
CAS-Nummer: 1289113-27-4