2-Hydrazino-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 132 EUR
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
Molecular Weight: 235,026 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD10000014
CAS-Nummer: 1057393-44-8