Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-bromo-3-methoxypropionate

OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 468 EUR
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Formel: C₅H₉BrO₃
Molecular Weight: 197,027 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (11 mm Hg)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784248
CAS-Nummer: 27704-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR