3-Hydrazinobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyanophenylhydrazine
OR3388-5G OR3388-100G OR3388-25G
APOSOR3388-5GEA 33.5 EUR
APOSOR3388-5G APOSOR3388-100G APOSOR3388-25G
3-Hydrazinobenzonitrile
3-Hydrazinobenzonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,151 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03030048
CAS-Nummer: 17672-26-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III