4-Bromo-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345055-1G OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA 371 EUR
APOSOR345055-1G APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 202.994 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112576
CAS-Nummer: 23056-44-2