2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345215-1G
OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA
81.2
EUR
APOSOR345215-1G
APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molecular Weight: 266,918 g/mol Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036227 CAS-Nummer: 117873-72-0 |