2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345306-250MG
OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA
139
EUR
APOSOR345306-250MG
APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182.134 g/mol Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07776980 CAS-Nummer: 24194-98-7 |