5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345400-25G
APOSOR345400-25GEA 145 EUR
APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114188
CAS-Nummer: 72093-07-3