4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 406 EUR
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183.118 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09908185
CAS-Nummer: 74230-08-3