2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345441-5G
APOSOR345441-5GEA 71.2 EUR
APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,468 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277283
CAS-Nummer: 884495-42-5