3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-methoxypicolinonitrile
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 261 EUR
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062679
CAS-Nummer: 717843-46-4