4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3-methylpyridin-4-amine
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 159 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142.586 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18415428
CAS-Nummer: 79055-64-4