8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
OR345568-25G
APOSOR345568-25GEA
63.8
EUR
APOSOR345568-25G
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine 97%
8-Chloro-11-[(n-methyl)-4-piperidylidene]-6,11-dihydro-5h-benzo [5,6] cyclohepta[1,2b]pyridine
Formel:
C₂₀H₂₁ClN₂ Molecular Weight: 324,847 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411084 CAS-Nummer: 38092-89-6 |