4-Methoxypyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345702-1G
APOSOR345702-1GEA 106 EUR
APOSOR345702-1G
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,114 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236840
CAS-Nummer: 20733-11-3