Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346025-1G OR346025-5G
APOSOR346025-1GEA 0 EUR
APOSOR346025-1G APOSOR346025-5G
Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-thiophen-2-yl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568211
CAS-Nummer: 40019-37-2