1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346056-1G OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA 0 EUR
APOSOR346056-1G APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₃
Molecular Weight: 243.303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568291
CAS-Nummer: 479080-30-3