1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(N-hydroxycarbamimidoyl)piperidine-1-carboxylate
OR346057-1G OR346057-5G
APOSOR346057-1GEA 0 EUR
APOSOR346057-1G APOSOR346057-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₃
Molecular Weight: 243.303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09951950
CAS-Nummer: 280110-63-6