N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 0 EUR
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06366748
CAS-Nummer: 771-28-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable