3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 0 EUR
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Formel: C₇H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 173,213 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03033671
CAS-Nummer: 350682-24-5