5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346074-1G OR346074-5G
APOSOR346074-1GEA 0 EUR
APOSOR346074-1G APOSOR346074-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Formel: C₁₄H₁₇N₃O₃
Molecular Weight: 275,303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568310
CAS-Nummer: 1053656-50-0