Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346081-1G
OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA
243
EUR
APOSOR346081-1G
APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568328 CAS-Nummer: 1208081-63-3 |