Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346089-1G
OR346089-5G
APOSOR346089-1GEA
0
EUR
APOSOR346089-1G
APOSOR346089-5G
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₄ Molecular Weight: 261,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833029 CAS-Nummer: 95104-45-3 |