2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 EUR
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇N₃O₄
Molecular Weight: 185,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662656
CAS-Nummer: 3920-37-4