2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoquinoline-3-carboxamide
OR346178-1G
OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA
0
EUR
APOSOR346178-1G
APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809614 CAS-Nummer: 31407-28-0 |