4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-aminobutyl)piperazine-1-carboxylate
OR346207-1G
APOSOR346207-1GEA
0
EUR
APOSOR346207-1G
4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₂₇N₃O₂ Molecular Weight: 257,372 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038543 CAS-Nummer: 745048-07-1 |