2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G
OR346212-500MG
OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA
405
EUR
APOSOR346212-1G
APOSOR346212-500MG
APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₂Cl₃NO₂S Molecular Weight: 246.499 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142815 CAS-Nummer: 1208081-36-0 UN: 3261 ADR: 8 III |