3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 0 EUR
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Molecular Weight: 217.221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11557830
CAS-Nummer: 91569-57-2