4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346234-1G
OR346234-5G
APOSOR346234-1GEA
0
EUR
APOSOR346234-1G
APOSOR346234-5G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂S Molecular Weight: 170.189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377304 CAS-Nummer: 183303-71-1 |