1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346239-1G
OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA
0
EUR
APOSOR346239-1G
APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO Molecular Weight: 171,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457595 CAS-Nummer: 30186-39-1 |