4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR346252-1G OR346252-5G
APOSOR346252-1GEA 0 EUR
APOSOR346252-1G APOSOR346252-5G
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457739
CAS-Nummer: 187606-81-1