4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346313-1G
OR346313-5G
APOSOR346313-1GEA
0
EUR
APOSOR346313-1G
APOSOR346313-5G
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Formel:
C₄H₅BrN₂S Molecular Weight: 193.065 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159755 CAS-Nummer: 85508-99-2 |