3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346321-1G
OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA
0
EUR
APOSOR346321-1G
APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅NO₂ Molecular Weight: 111.099 g/mol Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09751673 CAS-Nummer: 70753-36-5 |