(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (4-aminophenyl)(methyl)carbamate
OR346359-1G
OR346359-5G
APOSOR346359-1GEA
0
EUR
APOSOR346359-1G
APOSOR346359-5G
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD10693199 CAS-Nummer: 1092522-02-5 |