3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346368-1G
OR346368-250MG
OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA
621
EUR
APOSOR346368-1G
APOSOR346368-250MG
APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formel:
C₄H₆N₂S Molecular Weight: 114,169 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10700204 CAS-Nummer: 53483-97-9 |