4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
OR346372-1G
OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA
69.6
EUR
APOSOR346372-1G
APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 230,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16618559 CAS-Nummer: 1228630-89-4 |