5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346373-250MG
OR346373-1G
APOSOR346373-250MGEA
0
EUR
APOSOR346373-250MG
APOSOR346373-1G
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Formel:
C₁₁H₉N₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23115309 CAS-Nummer: 405224-27-3 |