6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: eIF4A3-IN-8
OR346380-1G OR346380-5G
APOSOR346380-1GEA 161 EUR
APOSOR346380-1G APOSOR346380-5G
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664477
CAS-Nummer: 18474-59-4