2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 217 EUR
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Molecular Weight: 229.063 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19981450
CAS-Nummer: 41420-95-5