4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346484-1G
OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA
497
EUR
APOSOR346484-1G
APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16302749 CAS-Nummer: 2155-99-9 |