3-Bromo-azepan-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346532-1G OR346532-5G
APOSOR346532-1GEA 192 EUR
APOSOR346532-1G APOSOR346532-5G
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
3-Bromo-azepan-2-one
Formel: C₆H₁₀BrNO
Molecular Weight: 192,054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683824
CAS-Nummer: 3457-66-7