2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR346567-1G OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA 192 EUR
APOSOR346567-1G APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₃S
Molecular Weight: 241,092 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026184
CAS-Nummer: 201935-41-3