(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346625-1G OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA 876 EUR
APOSOR346625-1G APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052739
CAS-Nummer: 95-28-3